Anti-CDK2 (phospho Tyr15) Rabbit Antibody [clone: ARC1550]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306143-100EA 630 EUR InStock
ANTIA306143-100
Anti-CDK2 (phospho Tyr15) Rabbit Antibody [clone: ARC1550]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1550] antibody to CDK2 (phospho Tyr15) for WB with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: CDK2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1550
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité