Anti-TEX101 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306768-100EA 400 EUR InStock
ANTIA306768-100
Anti-TEX101 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to TEX101 for WB and IHC with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: TEX101
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité