Anti-CRY2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306824-100EA 400 EUR InStock
ANTIA306824-100
Anti-CRY2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CRY2 for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: CRY2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité