Anti-CIRP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2472]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307005-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307005-100
Anti-CIRP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2472]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2472] antibody to CIRP for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: CIRP
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2472
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité