Anti-CacyBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307007-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307007-100
Anti-CacyBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CacyBP for WB and ICC/IF with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: CacyBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité