Anti-RACGAP1 / MGCRACGAP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2394]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307175-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307175-100
Anti-RACGAP1 / MGCRACGAP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2394]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2394] antibody to RACGAP1 / MGCRACGAP for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: RACGAP1 / MGCRACGAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2394
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité