Anti-BCKDK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2875]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307436-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307436-100
Anti-BCKDK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2875]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2875] antibody to BCKDK for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: BCKDK
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2875
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité