Anti-5T4 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM137]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318570-100 A318570-500
ANTIA318570-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318570-100 ANTIA318570-500
Anti-5T4 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM137]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM137] antibody to 5T4 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: 5T4
Clonality: Recombinant
Clone: DM137
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité