Anti-EGFR Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM129]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318578-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318578-100 ANTIA318578-500
Anti-EGFR Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM129]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM129] antibody to EGFR for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Recombinant
Clone: DM129
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité