Anti-IL-17RA Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM125]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318582-100 A318582-500
ANTIA318582-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318582-100 ANTIA318582-500
Anti-IL-17RA Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM125]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM125] antibody to IL-17RA Receptor for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: IL-17RA Receptor
Clonality: Recombinant
Clone: DM125
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité