Anti-CD80 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM110]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318597-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318597-100 ANTIA318597-500
Anti-CD80 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM110]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM110] antibody to CD80 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Recombinant
Clone: DM110
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité