Anti-CD40 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM101]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318604-100 A318604-500
ANTIA318604-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318604-100 ANTIA318604-500
Anti-CD40 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM101]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM101] antibody to CD40 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Recombinant
Clone: DM101
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité