Anti-MAT2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2447]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307555-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307555-100
Anti-MAT2A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2447]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2447] antibody to MAT2A for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: MAT2A
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2447
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité