Anti-Dnmt1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC51348]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307587-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307587-100
Anti-Dnmt1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC51348]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC51348] antibody to Dnmt1 for WB, ICC/IF, IP and ChIP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF, IP, ChIP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ICC/IF: 1:50 to 1:200, IP: 1:500 to 1:1000, ChIP: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Dnmt1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC51348
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité