Anti-Hsp90 alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1167]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307595-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307595-100
Anti-Hsp90 alpha Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1167]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1167] antibody to Hsp90 alpha for WB and IP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IP: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: Hsp90 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1167
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité