Anti-BRAF35 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307782-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307782-100
Anti-BRAF35 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to BRAF35 for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:200 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: BRAF35
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité