Anti-Cytokeratin 17 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0271]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307949-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307949-100
Anti-Cytokeratin 17 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0271]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0271] antibody to Cytokeratin 17 for WB and ICC/IF with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:2000 to 1:10000, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 17
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0271
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité