Anti-NQO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307962-100EA 400 EUR InStock
ANTIA307962-100
Anti-NQO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to NQO1 for IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: IHC
  • Recommended Dilutions: IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: NQO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité