Anti-CD11a Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0344]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308023-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308023-100
Anti-CD11a Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0344]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0344] antibody to CD11a for WB and IHC with samples derived from Human.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: CD11a
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0344
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité