Anti-IL-18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308037-100EA 400 EUR InStock
ANTIA308037-100
Anti-IL-18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to IL-18 for WB and IHC with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: IL-18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité