Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC55934]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308040-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308040-100
Anti-HDAC6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC55934]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC55934] antibody to HDAC6 for WB with samples derived from Human.

  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000

Type: Primary
Antigen: HDAC6
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC55934
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité