Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Peroxiredoxin 3/PRDX3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0747]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308046-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308046-100
Anti-Peroxiredoxin 3/PRDX3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0747]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0747] antibody to Peroxiredoxin 3/PRDX3 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from Human and Mouse.

  • Validated Applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200

Type: Primary
Antigen: Peroxiredoxin 3/PRDX3
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0747
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité