Anti-Histone H3 (phospho Thr32) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308113-100EA 515 EUR InStock
ANTIA308113-100
Anti-Histone H3 (phospho Thr32) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Histone H3 (phospho Thr32) for WB and IHC with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité