Anti-cGAS (phospho Ser420) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305847-100EA 515 EUR InStock
ANTIA305847-100
Anti-cGAS (phospho Ser420) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to cGAS (phospho Ser420) for WB with samples derived from Human and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: cGAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité