Anti-AMSH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2840]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305903-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305903-100
Anti-AMSH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2840]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2840] antibody to AMSH for WB with samples derived from Human and Monkey.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: AMSH
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2840
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité