Anti-UGT2B17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306025-100EA 400 EUR InStock
ANTIA306025-100
Anti-UGT2B17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to UGT2B17 for ICC/IF with samples derived from Human.
  • Validated Applications: ICC/IF
  • Recommended Dilutions: ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: UGT2B17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité