Anti-PMP70 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2131]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306158-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306158-100
Anti-PMP70 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2131]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2131] antibody to PMP70 for WB and ICC/IF with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, ICC/IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: PMP70
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2131
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité