Anti-KDM5A/Jarid1A/RBBP2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1120]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306168-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306168-100
Anti-KDM5A/Jarid1A/RBBP2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1120]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1120] antibody to KDM5A/Jarid1A/RBBP2 for WB, IP and ChIP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IP, ChIP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IP: 1:100 to 1:500, ChIP: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: KDM5A / Jarid1A / RBBP2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1120
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité