Anti-p53 (acetyl Lys370) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2368]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306200-100EA 630 EUR InStock
ANTIA306200-100
Anti-p53 (acetyl Lys370) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2368]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody to p53 (acetyl Lys370) for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2368
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité