Anti-beta 2 Microglobulin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306333-100EA 400 EUR InStock
ANTIA306333-100
Anti-beta 2 Microglobulin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to beta 2 Microglobulin for WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: beta 2 Microglobulin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité