Anti-EZH2 (phospho Thr311) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306446-100EA 515 EUR InStock
ANTIA306446-100
Anti-EZH2 (phospho Thr311) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to EZH2 (phospho Thr311) for WB with samples derived from Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: EZH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité