Anti-GTF2F2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2513]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306881-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306881-100
Anti-GTF2F2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2513]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2513] antibody to GTF2F2 for WB and IHC with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: GTF2F2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2513
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité