Anti-FACL4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53209]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA306923-100EA 505 EUR InStock
ANTIA306923-100
Anti-FACL4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC53209]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC53209] antibody to FACL4 for WB, IHC, ICC/IF and IP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC, ICC/IF, IP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:2000 to 1:4000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200, IP: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: FACL4
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC53209
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité