Anti-GilZ/TilZ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307146-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307146-100
Anti-GilZ/TilZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to GilZ/TilZ for WB, IHC, ICC/IF and IP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC, ICC/IF, IP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200, IP: 1:50 to 1:100
Type: Primary
Antigen: GilZ / TilZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité