Anti-C9orf167 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2939]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307166-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307166-100
Anti-C9orf167 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC2939]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2939] antibody to C9orf167 for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: C9orf167
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2939
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité