Anti-WIPI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1652]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307185-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307185-100
Anti-WIPI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1652]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1652] antibody to WIPI1 for WB with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: WIPI1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1652
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité