Anti-TTC11/FIS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC5010-01]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307193-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307193-100
Anti-TTC11/FIS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC5010-01]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC5010-01] antibody to TTC11/FIS1 for WB, IHC, ICC/IF and IP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB, IHC, ICC/IF, IP
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:200, IP: 1:1000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: TTC11 / FIS1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC5010-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité