Anti-KMT5A/SETD8/Pr-SET7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0916]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307347-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307347-100
Anti-KMT5A/SETD8/Pr-SET7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0916]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0916] antibody to KMT5A/SETD8/Pr-SET7 for WB with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: KMT5A / SETD8 / Pr-SET7
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0916
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité