Anti-ETS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0082]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307447-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307447-100
Anti-ETS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0082]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0082] antibody to ETS1 for WB with samples derived from Human and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: ETS1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0082
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité