Anti-Uroplakin III Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-UPK3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97068-100EA 460 EUR InStock
ANTIA97068-100 ANTIA97068-50
Anti-Uroplakin III Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-UPK3]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-UPK3) antibody to Uroplakin III for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Uroplakin III
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-UPK3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité