Anti-Claudin 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CLD3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97074-50EA 345 EUR InStock
ANTIA97074-50 ANTIA97074-100
Anti-Claudin 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CLD3]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CLD3) antibody to Claudin 3 for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Claudin 3
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CLD3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité