Anti-Caldesmon Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CALD]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA97075-100EA 460 EUR InStock
ANTIA97075-100 ANTIA97075-50
Anti-Caldesmon Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-CALD]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-CALD) antibody to Caldesmon for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: Caldesmon
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-CALD
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité