Anti-Thyroglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TG]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98339-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98339-100 ANTIA98339-50
Anti-Thyroglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-TG]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-TG) antibody to Thyroglobulin for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Thyroglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-TG
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité