Anti-Neurofilament Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-NF]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98340-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98340-100 ANTIA98340-50
Anti-Neurofilament Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-NF]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-NF) antibody to Neurofilament for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Neurofilament
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-NF
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité