Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-ZAP70]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A98669-100 A98669-50
ANTIA98669-100EA 475 EUR InStock
ANTIA98669-100 ANTIA98669-50
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-ZAP70]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-ZAP70) antibody to ZAP70 for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: ZAP70
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-ZAP70
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité