Anti-MyoD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MYOD1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98670-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98670-100 ANTIA98670-50
Anti-MyoD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MYOD1]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MYOD1) antibody to MyoD1 for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: MyoD1
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MYOD1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité