Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-ACTN]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98880-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98880-100 ANTIA98880-50
Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-ACTN]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-ACTN) antibody to Actin for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-ACTN
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité