Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-S100A4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA98938-100EA 460 EUR InStock
ANTIA98938-100 ANTIA98938-50
Anti-S100A4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-S100A4]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-S100A4) antibody to S100A4 for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: S100A4
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-S100A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité