Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC5AC]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A98940-100 A98940-50
ANTIA98940-100EA 475 EUR InStock
ANTIA98940-100 ANTIA98940-50
Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-MUC5AC]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-MUC5AC) antibody to MUC5AC for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-MUC5AC
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité