Anti-SOX9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SOX9]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99228-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99228-100 ANTIA99228-50
Anti-SOX9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-SOX9]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-SOX9) antibody to SOX9 for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
Type: Primary
Antigen: SOX9
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-SOX9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité